Learn More
Terbinafine hydrochloride, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Selective TASK3 activator
Brand:  Tocris Bioscience 6484/250
Encompass
Product Code. 15947960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products »
Description
Description
Terbinafine hydrochloride is a selective TASK3 activator (pEC50 = 6.2). Exhibits >10-fold selectivity for TASK3 over TREK2, TRESK, THIK1 and TASK2. Also inhibits TWIK1 (pIC50 = 5.69). Also antifungal; inhibits fungal sterol biosynthesis by inhibition of squalene epoxidase.
Specifications
Specifications
78628-80-5
N-[(2E)-6,6-Dimethyl-2-hepten-4-yn-1-yl]-N-methyl-1-naphthalenemethanamine hydrochloride
250 mg
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.