missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terpineol (>90%), TRC

Product Code. 30138470
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30138470 5 g 5g
30137889 25 g 25g
30005266 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30138470 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT1166255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 8000-41-7
Molecular Formula C10H18O
Molecular Weight (g/mol) 154.25
Synonym Terpineol, Alpha Jax, Terpineol 318, Terpineol C, Terpineol LW
IUPAC Name 1-methyl-4-(prop-1-en-2-yl)cyclohexan-1-ol--1-methyl-4-(propan-2-ylidene)cyclohexan-1-ol--2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (1/1/1)
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2

Spécification

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/3C10H18O/c1-8-4-6-9(7-5-8)10(2,3)11;2*1-8(2)9-4-6-10(3,11)7-5-9/h4,9,11H,5-7H2,1-3H3;11H,4-7H2,1-3H3;9,11H,1,4-7H2,2-3H3
Formula Weight 154.14
Chemical Name or Material Terpineol
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.