missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tri(2-furyl)phosphine, 97%

Produktkod. 11328046
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek
1g
250mg
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11328046

missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar L13329.06

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 5518-52-5 | C12H9O3P | 232.18 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5518-52-5
Molecular Formula C12H9O3P
Molecular Weight (g/mol) 232.18
MDL Number MFCD00151857
InChI Key DLQYXUGCCKQSRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphine, tri-2-furyl phosphine, tris furan-2-yl phosphane, tri-2-furylphosphine, tris 2-furyl phosphine, tri furan-2-yl phosphane, trifurylphosphine, tri fur-2-yl phosphane, tris 2-furanyl phosphine
PubChem CID 521585
IUPAC Name tris(furan-2-yl)phosphane
SMILES O1C=CC=C1P(C1=CC=CO1)C1=CC=CO1

Specifikationer

Melting Point 59°C to 64°C
Boiling Point 136°C (4 mmHg)
Quantity 5 g
Beilstein 1577564
Formula Weight 232.18
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material Tri(2-furyl)phosphine

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.