missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testosterone Enanthate, TRC
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Testosterone enanthate |
| CAS | 315-37-7 |
| Molecular Formula | C26 H40 O3 |
| Quantity | 25 mg |
| Synonym | Testosterone Enantate, Testosterone Isocaproate Imp. F (EP), Androst-4-en-3-one','17-[(1-oxoheptyl)oxy]-','(17β)-, Testosterone','heptanoate (6CI,8CI), (17β)-17-[(1-Oxoheptyl)oxy]androst-4-en-3-one, Heptanoic acid','ester with testosterone (6CI), 17β-Enanthoxyandrost-4-en-3-one, 17β-Hydroxyandrost-4-en-3-one enanthate, 4-Androsten-3-one 17β-enanthate, Andro LA 200, Androtardyl, Delatestryl, Enarmone depot, Everone, Jenasteron, NSC 17591, Primoteston-Depot, Reposo TMD, Testenate, Testinon, Testo-Enant, Testosterone 17-enanthate, Testosterone enanthate, Testosterone heptylate, Testosterone oenanthate |
| InChI Formula | InChI=1S/C26H40O3/c1-4-5-6-7-8-24(28)29-23-12-11-21-20-10-9-18-17-19(27)13-15-25(18,2)22(20)14-16-26(21,23)3/h17,20-23H,4-16H2,1-3H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| IUPAC Name | [(8R,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimethyl-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] heptanoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 400.59 |
| Formula Weight | 400.2977 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?