missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate, TRC

Product Code. 30412481
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30412481 25 g 25g
30411286 5 g -
30420578 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30412481 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT29124025G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 163931-61-1
Molecular Formula C18 H15 F2 Si . C16 H36 N
Molecular Weight (g/mol) 539.858
Synonym N,N,N-Tributyl-1-butanaminium (TB-5-11)-Difluorotriphenylsilicate(1-), TBAT, Tetrabutylammonium Triphenyldifluorosilicate, Tetrabutylammonium Triphenylsilyl Difluoride, Tetrabutylammonium(1+) Difluorotriphenylsilicate(1-)
IUPAC Name difluoro(triphenyl)silanuide;tetrabutylazanium
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.F[Si-](F)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3

Spezifikation

Quantity 25 g
InChI Formula InChI=1S/C18H15F2Si.C16H36N/c19-21(20,16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4/h1-15H;5-16H2,1-4H3/q-1;+1
Formula Weight 539.376
Chemical Name or Material Tetrabutylammonium Difluorotriphenylsilicate
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.