missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo(4,5-d)imidazole-2,5(1H,3H)-dione, TRC

Artikelnummer. 30452401
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
200 mg
Pakningsstørrelse:
200mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Pakningsstørrelse
30452401 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30452401 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT889843200MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Chemical Name or Material Mebicar
CAS 10095-06-4
Molecular Formula C8 H14 N4 O2
Quantity 200 mg
Synonym Imidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione','tetrahydro-1,3,4,6-tetramethyl-, Glycoluril','1,3,4,6-tetramethyl- (7CI), Tetrahydro-1,3,4,6-tetramethylimidazo[4,5-d]imidazole-2,5(1H,3H)-dione, Mebicar, Mebikar
InChI Formula InChI=1S/C8H14N4O2/c1-9-5-6(11(3)7(9)13)12(4)8(14)10(5)2/h5-6H,1-4H3
SMILES CN1C2C(N(C)C(=O)N2C)N(C)C1=O
IUPAC Name 1,3,4,6-tetramethyl-3a,6a-dihydroimidazo[4,5-d]imidazole-2,5-dione
Molecular Weight (g/mol) 198.22
Formula Weight 198.1117
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.