missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tetramethylsilane-d12, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | Tetramethylsilane-D12 |
| CAS | 18145-38-5 |
| Molecular Formula | C4D12Si |
| Quantity | 5 mg |
| Synonym | Tetra(methyl-d3)silane, Tetrakis(trideuteromethyl)silane, Tetramethylsilane-d12 |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H12Si/c1-5(2,3)4/h1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])[Si](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC Name | tetrakis(methyl-d3)silane |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.3 |
| Formula Weight | 100.15 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?