missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Thermal Transfer Printable Labels, B-430

Used to identify property from components to finished products. Brady™ Thermal Transfer Printable Labels are made of clear polyester.

Brand:  Brady™ 030190

 View more versions of this product

Product Code. 11583764

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    251.00 €
    240.44 € / 1 rolls
    Save 10.56 €
    4% Off
Estimated Shipment: 09-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Description

Description

  • For use with thermal transfer printers
  • Made of BradyBondz™ translucent, high adhesion polyester material
Specifications

Spezifikation

Autoclavable
Recommended ribbon series: R4400; R4900; R6000; R6200
None
Gloss
Polyester (B-430)
Thermal Transfer
Non-sterile
BBP81, i5100, i7100, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers, i7500
-70°C
1000 Label(s) / Roll
Rectangle
76.2 x 50.8 mm (W x H)
-70°C to +100°C
0.076 mm
50.80 x 76.20 mm
3 in.
76.20 mm
50.8 mm
UL Recognized; CSA Accepted
Acrylic, Permanent
Clear
Roll
Single-side Printable
Thermal Transfer Printer Label
Asset Tracking, Barcode Labeling, Component and Equipment Identification, General and Industrial Identification, Rating Plates
1
THT-19-430-1
1000/Pk.
76.20 mm (W) x 50.80 mm (H)
-94°F to +212°F
0.003 in.
53.98 mm
2 in.
76.2 mm
2 in.
THT-19-430-1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.