missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thiane, TRC

Product Code. 30455253
Change view
Click to view available options
Quantity:
5 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30455253 5 g 5g
30453144 10 g 10g
30450170 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30455253 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT3441455G
 Restricted Item

This item requires a price update prior to being ordered.

Request a Price for this item here.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 1613-51-0
Molecular Formula C5H10S
Molecular Weight (g/mol) 102.2
Synonym NSC 9459, Pentamethylene Sulfide, Penthiophane, Tetrahydro-2H-thiopyran, Tetrahydrothiapyran, Tetrahydrothiopyran, Thiacyclohexane
IUPAC Name thiane
SMILES C1CCSCC1

Spezifikation

Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C5H10S/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
Formula Weight 102.0503
Chemical Name or Material Thiane
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.