missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress THK5351

Codice prodotto. 16499826
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10mg
1mg
25mg
50mg
5mg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16499826

Marca: MedChemExpress HY101183

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress THK5351 can be radiolabeled and used as a radiotracer for in vivo imaging of tau pathology in the brain.

Especificaciones

Quantity 50 mg
Product Type Biochemical Assay Reagents
Molecular Weight (g/mol) 327.35 g/mol
Solubility DMSO : 50 mg/mL (152.74 mM; Need ultrasonic)
Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years ∣ In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Shipping Condition Room temperature
CAS 1707147-26-9
Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado