missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue sodium salt

Product Code. 11446176
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11446176

Brand: Thermo Scientific Chemicals B23007.30

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 62625-21-2
Molecular Formula C27H29NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 488.57
MDL Number MFCD00151093
InChI Key OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
Synonym Thymol Blue, water soluble
PubChem CID 23692293
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O

Specifikationer

Melting Point ∼284°C (decomposition)
Beilstein 3861515
Formula Weight 488.58
Quantity 250 g
Chemical Name or Material Thymol Blue sodium salt

RUO – Research Use Only

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.