Learn More
TUTTNAUER Tiva 15 Washer Disinfector with Automatic Sliding Door
Product Code. 30058118 Shop All Tuttnauer Products
Change view
Click to view available options
Voltage:
380/400 V
Unit Size:
1 unit
Product Code. Voltage unitSize
30058118 380/400 V 1 unit
1 options
Product Code. 30058118 Supplier TUTTNAUER Supplier No. TIVA151VL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Provides a flexible turnkey solution for washing, disinfecting and drying diverse medical instruments.
  • Equipped with automatic sliding door/s and best suited for surgical and sterilization departments.
  • Can be loaded with up to 6 washing levels for a total of 18 DIN baskets.
  • Compatible with a large variety of washing trolleys and accessories.
Specifica
Display LCD
Material Stainless Steel
Product Type Glassware Washer with Drying System and Steam Condenser
Style Automatic Sliding Door
Voltage 380/400 V
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.