missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Tivantinib
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
10 mg
missing translation for 'unitSize'
10mg
Description
- Tivantinib is a staurosporine derivative which binds to inactive, dephosphorylated MET receptor tyrosine kinase, in a manner that is not competitive with ATP (Munshi et al.; Eathiraj et al.) It is selective for MET (Ki ≅ 355 nM) in a screen of 230 kinases (Munshi et al.) It also shows cytotoxic activity which is distinct from its inhibition of MET (Basilico et al.; Katayama et al.) It has also been shown to bind directly to the colchicine binding pocket of tubulin, thereby reducing tubulin polymerization (Aoyama et al.)
Spécification
Spécification
| CAS | 905854-02-6 |
| Synonym | ARQ 197 |
| Quantity | 10 mg |
| Molecular Formula | C23H19N3O2 |
| Purity | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu