missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abcam TMB ELISA Substrate (Slower Kinetic Rate), 1000 mL

Product Code. 32108454 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
1000 mL
Unit Size:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
32108454 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32108454 Supplier Abcam Supplier No. ab1715261000mL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta

missing translation for 'validMainframeMsg'

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Abcam TMB ELISA Substrate (Slower Kinetic Rate).

  • Species Reactivity: Species independent
  • Storage: Store in the dark

Especificaciones

Product Type ELISA Substrate
Quantity 1000 mL
For Use With (Application) ELISA
Content And Storage Store in the dark
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.