missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TrippNT Bottle Holders

Product Code. 11776758 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Holds:
Squeeze Bottles (500 mL)
Positions:
1
missing translation for 'unitSize':
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Holds Positions missing translation for 'unitSize'
11776758 Squeeze Bottles (500 mL) 1 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11776758 missing translation for 'mfr' TrippNT missing translation for 'supplierNo' 6352640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    46.55 €
    40.31 € / Pack of 1
    Save 6.24 €
    13% Off
In Stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Avoid messy spills or accidents with these bottle holders. Wash Bottle Holders keep wash solutions organized and close at hand.

Avoid messy spills or accidents with these bottle holders. Wash Bottle Holders keep wash solutions organized and close at hand.

  • Bottle holders for 500mL or 1L squeeze bottles
  • Mount to wall, hood, or benchtop using attached double-faced tape
  • Sturdy, PVC construction
  • Accommodates standard wash bottles

Spezifikation

Holds Squeeze Bottles (500 mL)
Material Chemical-resistant Plastic
Positions 1
Product Type Bottle Holder
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.