missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trolox, MedChemExpress

Product Code. 16480759
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mg
1 g
5 g
Unit Size:
1g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16480759 1 g 1g
16446097 5 g 5g
16401536 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16480759 Supplier Medchem Express Supplier No. HY101445
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.

Trolox is an analogue of vitamin E with a powerful antioxidant effect. Trolox is also a powerful inhibitor of membrane damage.

Spezifikation

Chemical Name or Material Trolox
CAS 53188-07-1
Color Off-White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C14H18O4
Quantity 1 g
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (399.54 mM)
SMILES O=C(C1(C)CCC2=C(C)C(O)=C(C)C(C)=C2O1)O
Molecular Weight (g/mol) 250.29
Formula Weight 250.29
Percent Purity 98.19%
Grade Research
Physical Form Powder
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.