missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Julabo™ Tubing for Julabo Cryo-Compact Circulator

Product Code. 10097961
Click to view available options
Diameter (Metric):
8 mm
10 mm
Unit Size:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10097961

Marke: Julabo™ 8930108

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Description Viton
For Use With (Equipment) Models CF30, CF31, CF40, CF41, F12-MA
For Use With (Application) Ideal for temperature application to external systems
Material Viton
Length (Metric) 1 m
Diameter (Metric) 8 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt