missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(+)-Tubocurarine Chloride Hydrochloride Pentahydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Chemical Name or Material | (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate |
| CAS | 6989-98-6 |
| Molecular Formula | C37 H41 N2 O6 . Cl . Cl H . 5 H2 O |
| Quantity | 50 mg |
| Synonym | 13H-4,6:21,24-Dietheno-8,12-metheno-1H-pyrido[3',2':14,15][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinium','2,3,13a,14,15,16,25,25a-octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,14,14-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate','(13aR,25aS)-, Tubocuraranium','7',12'-dihydroxy-6,6'-dimethoxy-2,2',2'-trimethyl-','chloride','hydrochloride','pentahydrate, (+)-Tubocurarine chloride hydrochloride pentahydrate, Tubarine pentahydrate, d-Tubocurarine dichloride pentahydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C37H40N2O6.2ClH.5H2O/c1-38-14-12-24-19-32(42-4)33-21-27(24)28(38)16-22-6-9-26(10-7-22)44-37-35-25(20-34(43-5)36(37)41)13-15-39(2,3)29(35)17-23-8-11-30(40)31(18-23)45-33;;;;;;;/h6-11,18-21,28-29H,12-17H2,1-5H3,(H-,40,41);2*1H;5*1H2/t28-,29+;;;;;;;/m0......./s1 |
| SMILES | O.O.O.O.O.Cl.[Cl-].COc1cc2CC[N+](C)(C)[C@@H]3Cc4ccc(O)c(Oc5cc6[C@H](Cc7ccc(Oc(c1O)c23)cc7)N(C)CCc6cc5OC)c4 |
| IUPAC Name | (13aR,25aS)-2,3,13a,14,15,16,25,25a-Octahydro-9,19-dihydroxy-18,29-dimethoxy-1,14,14-trimethyl-13H-4,6:21,24-dietheno-8,12-metheno-1H-pyrido[3',2':14,15][1,11]dioxacycloeicosino[2,3,4-ij]isoquinolinium chloride hydrochloride pentahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 771.72 |
| Formula Weight | 770.2948 |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?