missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

UDP-glucuronic Acid-13C, 15N2 Triammonium Salt, TRC

Product Code. 30009433
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.25 mg
1 mg
5 mg
Unit Size:
0.25mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30009433 0.25 mg 0.25mg
30012520 1 mg 1mg
30008986 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30009433 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCT8862860.25MG
 Restricted Item
Estimated Shipment: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

Molecular Formula C1413CH2215N2O18P2 • 3(NH3)
Molecular Weight (g/mol) 634.35
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(((((((2R,3S,4R,5R)-5-(2,4-dioxo-3,4-dihydropyrimidin-1(2H)-yl-2-13C-1,3-15N2)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)methoxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)(hydroxy)phosphoryl)oxy)-3,4,5-trihydroxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid, triammonia salt
SMILES O[C@@H]1[C@@H]([C@H](O[C@H]1[15N]([13C]([15NH]2)=O)C=CC2=O)COP(O)(OP(O[C@@H]3[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O3)C(O)=O)O)O)O)(O)=O)=O)O.N.N.N

Especificaciones

Quantity 0.25 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H22N2O18P2.3H3N/c18-5-1-2-17(15(26)16-5)12-9(22)6(19)4(32-12)3-31-36(27,28)35-37(29,30)34-14-10(23)7(20)8(21)11(33-14)13(24)25;;;/h1-2,4,6-12,14,19-23H,3H2,(H,24,25)(H,27,28)(H,29,30)(H,16,18,26);3*1H3/t4-,6-,7+,8+,9-,10-,11+,12-,14-;;;/m1.../s1/i15+1,16+1,17+1;;;
Formula Weight 634.12
Chemical Name or Material UDP-glucuronic Acid-13C, 15N2 Triammonium Salt
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.