missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Glass Beaker without Lid

Product Code. 10768962 Shop All Fisherbrand Traceable Products
Change view
Click to view available options
Capacity (Metric):
600 mL
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacity (Metric) Unit Size
10768962 600 mL Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10768962
In Stock
Add to basket
Edge
Add to basket

missing translation for 'validMainframeMsg'

Provides for safe and secure storage in the laboratory. Fisherbrand™ Glass Beaker without Lid is an excellent solution for storing ultrasonic cleaner fluid.

  • 600mL capacity

Specifications

Color Clear
Diameter (Metric) Outer 95 mm
Capacity (Metric) 600 mL
Material Glass
For Use With (Application) All Elmasonic Ultrasonic Bath Except S 10
Type Beaker
Graduated Yes
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.