missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

uvex Unilite Thermo Safety Gloves

Product Code. 15307142 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Size:
7
11
Unit Size:
10 pairs
Each
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Size Unit Size
15307142 11 Each
17290461 7 10 pairs
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Code produit 15307142 Fournisseur uvex Code fournisseur 6059311
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.00 €
    8.64 € / Pack of 1
    Save 5.36 €
    38% Off
Afficher toutes les promotions
Estimated Shipment: 11-11-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Two-layer material composition features acrylic and new wool to ensure a pleasant hand climate and enhanced user comfort. Polymer coating provides mechanical abrasion resistance, and remains flexible even at low temperatures.

  • Gloves feature two-layer material composition of acrylic and new wool
  • Polymer coating on the palm remains flexible even at low temperatures
  • Coating provides mechanical abrasion resistance
  • Enhanced grip capabilities in dry, or slightly damp areas
  • Provides thermal insulation when in direct contact with cold objects
  • Safe for use when handling food
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Coating Material Polymer
Color Black
Exterior Finish Smooth
Hand Ambidextrous
Material Polyamide, Elastane
Product Type Cold-resistant Gloves
Size 11
EN388 Standard 3131X
For Use With (Application) Construction, Forklift Operation, and Refrigeration
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Acrylic, Wool
Series Unilite Thermo
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.