missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinesis™ Flangeless Fittings: Ferrules, Tefzel
Beschreibung
No need to flange tubing
Excellent for connecting rigid or semi-rigid tubing
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Flangeless Ferrule |
| Length (English) | Not Applicable |
| Width (English) | Not Applicable |
| Material | ETFE |
| Color | Yellow |
| For Use With (Equipment) | 1/16 in. OD Tubing |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?