missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kinesis™ ZDW Tefzel Low-Pressure Unions
Description
Make solid connections in low-pressure applications
- Unions do not include fittings—provide your own to match your tubing size
- Manufactured from inert polymers
- True ZDV union
- ETFE body
Spécification
Spécification
| Type | Union |
| Temperature (Metric) Max | 80°C |
| Material | ETFE |
| Color | Natural |
| For Use With (Equipment) | w/2 P-200/P-245; 1/16 in. |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?