missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Conduct UV degradation studies for pharmaceutical, cosmetic, semiconductor, printing, forensic applications and more.
- The UV light intensity appears on the large backlit display in either ìW or mW/cm² while the small lower display simultaneously shows minimum, maximum, average, and recorded data.
- Up to 20 data points can be recorded automatically at a variety of intervals.
- The UV-A/B model measures long and medium wave UV-A/B for forensics, chromatography, electrophoresis, and dermatology applications.
Spezifikation
Spezifikation
| Accuracy | ±4% ±1 digit (at 23 ± 5°C) |
| Height (Metric) | 15.2 cm |
| Length (English) | 1 1/2 in. |
| Length (Metric) | 3.8 cm |
| Resolution | Intensity (mW/cm2):40 |
| Wavelength | 280 to 400 nm |
| Width (English) | 2 in. |
| Width (Metric) | 5.1 cm |
| Display | Backlit LCD |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?