missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress Verbascoside

Product Code. 16478956
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
16478956 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16478956 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYN0021

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Verbascoside is isolated from Lantana camara, acts as an ATP-competitive inhibitor of PKC, with an IC50 of 25 μM, and has antitumor, anti-inflammatory and antineuropathic pain activity.

Especificaciones

Content And Storage Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molecular Weight (g/mol) 624.59 g/mol
Shipping Condition Room temperature
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
CAS 61276-17-3
Product Type Natural Products
Purity 95.67%
Solubility DMSO : ≥ 100 mg/mL (160.11 mM)
Synonym Acteoside∣ Kusaginin∣ TJC160
Target PKC∣Apoptosis∣Bacterial∣HSV
Quantity 100 mg
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.