missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
- Single use gloves
- Improved manufacturing processes for longer wear, greater tear strength and better grip in dry, wet and fatty conditions
- Thinner glove with enhanced fingertip flexibility and improved overall comfort
- Textured fingertips provide good comfort and tactility for sensitive, precise handling
- Latex-free: no risk of Type 1 allergies
- Approved for food contact applications
- Ideal for handling all fatty food
Applications:
- Prepared meals
- Fruit and vegetable processing
- Dairy processing
- Food distribution
- Catering
Specifications
Specifications
| Accelerator Free | No |
| Applications | Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | White |
| Disposable | Single-use |
| Exterior Finish | Fully Textured |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Product Type | Nitrile Gloves |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?