missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Vial Container with Lid and Divider

Product Code. 15685485 Shop All Macherey-Nagel Products
Change view
Click to view available options
Positions:
16
Unit Size:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Positions Unit Size
15685485 16 Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15685485 Supplier Macherey-Nagel™ Supplier No. 702517
In Stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Machery Nagel Vial Container with Lid and Divider - Allows secure transportation of vials. Safe standing position in dividers designed for screw neck vials N24 (20 mL, 30 mL, 40 mL). Ideal for space-saving storage in fridges and freezers.

  • Ideal for storage and transportation
  • Stackable
  • Suitable for spae-saving storage in fridges and freezers
  • Transparent lid prevents condensation avoiding possible contamination
  • Temperature resistance -100°C to 121°C

Spécification

Closure Included Yes
Description Polypropylene Vial Container
Color Blue
Positions 16
Stackable Yes
For Use With (Equipment) Storage and Transportation, Fridge/Freezer Use
Dimensions (L x W x H) 130 x 130 x 102 mm
Includes Transparent Lid and Integrated Divider
Product Type Rack
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.