Learn More
Descripción
Multi-layered construction allows for thermal protection, flexibility, and dexterity which are essential features when function is important and safety is critical. High performance, thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods. Safety certified to meet EU standards for CE Cat. III: EN511, EN388, EN ISO 21420. Available in wrist, elbow, mid-arm, shoulder-length options.
- Provides splash protection
- Comfortable, lightweight, breathable
Certifications
CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Compliance | CE Cat. III: EN 511, EN 388, EN ISO 21420 |
| Description | Shoulder Length |
| Product Type | Waterproof Cryogenic Gloves |
| Size | Medium |
| For Use With (Application) | Cryogenic Preservation |
| Length (English) | 28 in. |
| Length (Metric) | 71 cm |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.