missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Replacement Screw Cap for Coplin Staining Jar 900520/900570, 58-400 Finish
Shop All DWK Life Sciences ProductsDescription
- Replacement screw cap (58-400 finish) for Wheaton Coplin Staining Jars 900520 and 900570
- Made of linerless white polypropylene to reduce solvent evaporation and spills during storage
- Cap is not intended for use with slides in jar
- Sold as 6 per case
- Supplied by DWK Life Sciences under the Wheaton brand
Spécification
Spécification
| Closure Type | Screw |
| Autoclavable | Not Autoclavable |
| Color | White |
| Material | Polypropylene |
| Type | Screw Cap |
| For Use With (Equipment) | 5 to 10 Slide Staining Dish |
| Height (Metric) | 70 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?