missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Messenger activates the unique trip heads that ensure closure in fast flowing streams or turbulent waters, regardless of line angle
- Order messenger and line separately
- Includes a plastic carrying case
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Water Sampler |
| Includes | Plastic carrying case |
| Closure Material | Silicone |
| Tube Material | Acrylic |
| Capacity (Metric) | 1200 mL |
| Style | Kemmerer Water Sampler |
| For Use With (Application) | Water sampling at depths of 3 to 600 ft. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?