Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ 4 mm Varian Spinner Turbine
Product Code. 15378628
Change view
Click to view available options
For Use With (Equipment):
Agilent/Varian NMR Spectrometer
Model:
V-PEEK-4-NS
Unit Size:
Each
Product Code. For Use With (Equipment) Model Unit Size
15378628 Agilent/Varian NMR Spectrometer V-PEEK-4-NS Each
1 options
Product Code. 15378628 Supplier Bel-Art™ SP Scienceware™ Supplier No. 660000059
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bel-Art™ SP Scienceware™ Wilmad-LabGlass™ 4 mm Varian Spinner Turbine is manufactured to precision standards that exceed spectrometer products in terms of dimension tolerance, reliability and life span.
  • Cost effective compared to the full VT version for sample changers
  • Allows a portion of the VT air to pass straight past the sample inside the spinner turbine therefore reducing VT gradients and micro sonic flutter due to a high VT flow
  • Includes high temperature external O-rings at the top and bottom for long life and a firm grip on the sample at top and bottom.
  • Can also be used for spinning experiments.
Spezifikation
For Use With (Equipment) Agilent/Varian NMR Spectrometer
Includes PEEK exchangeable fingers
Model V-PEEK-4-NS
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.