missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TERUMO Winged Infusion Safety Sets SURFLO™

Product Code. 17182824
Change view
Click to view available options
Needle Gauge:
18 G
19 G
21 G
22 G
23 G
25 G
Length (Metric) Tube:
9 cm
30 cm
Packungsgröße:
Pack of 50
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Needle Gauge Length (Metric) Tube Packungsgröße
17182824 23 G 30 cm Pack of 50
17112824 18 G 30 cm Pack of 50
17122824 19 G 30 cm Pack of 50
17132824 21 G 9 cm Pack of 50
17142824 21 G 30 cm Pack of 50
17152824 22 G 9 cm Pack of 50
17162824 22 G 30 cm Pack of 50
17172824 23 G 9 cm Pack of 50
17192824 25 G 30 cm Pack of 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17182824 Lieferant TERUMO Lieferanten-Nr. 8SVS23NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80 €
    26.83 € / Pack of 50
    Save 31.97 €
    54% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Intended to introduce or withdraw fluids from the vascular system after vein puncture (18 - 25 G).

  • Made out of kink resistant material to prevent kinking during placement for a higher patient comfort
  • The wings are large and flexible for a good grip and secure fixation
  • Reduced pressure on the blood vessel wall due to slightly angled wings
  • Easy activation of the safety mechanism, fingers tips stay away from the cannula at all times
  • Audible sound during activation of the safety mechanism
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Product Type Infusion Set
Color Light Blue
Material PVC Tubing, Siliconized Needle
Needle Gauge 23 G
Sterility Sterile
Latex Free Yes
Length (Metric) Tube 30 cm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.