missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Uvex™ Women's Cotton/Polyester Lab Coat

Product Code. p-7236933 Shop All Uvex Products
Change view
Click to view available options
Size (Metric) Chest:
91.4 cm
96.5 cm
101.6 cm
Size:
X-Small
Small
Medium
missing translation for 'unitSize'
Each
Codice prodotto. Size (Metric) Chest Size unitSize
15328752 91.4 cm X-Small Each
15338752 96.5 cm Small Each
15348752 101.6 cm Medium Each
3 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 15328752

missing translation for 'mfr': Uvex™ 8151001

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Women's lab coat with concealed, stainless steel snap buttons and a slightly waisted fit. Coat includes 2 side pockets and a left breast pocket for convenient storage.

  • Patch pockets at the sides with a left breast pocket for convenient storage
  • Long, slightly waisted fit
  • Lapel collar
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Product Type General Purpose Lab Coat
Size X-Small
Gender Women's
Material Polyester, Cotton
Color White
Closure Type Snaps
Cuff Style Stud-fastened
Disposable Reusable
Sterility Non-sterile
Resistance None
Style Regular
No. of Pockets 3
Collar Type Lapel
Sleeve Style Full-length
Size (English) Chest 36 in.
Size (Metric) Chest 91.4 cm
Length (Metric) 105 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.