missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zinc-Copper Couple, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | Zinc-Copper Couple |
| CAS | 53801-63-1 |
| Molecular Formula | CuZn |
| Quantity | 1 g |
| Synonym | Copper','compd. with zinc |
| InChI Formula | InChI=1S/Cu.Zn |
| SMILES | [Cu].[Zn] |
| IUPAC Name | copper;zinc |
| Molecular Weight (g/mol) | 128.93 |
| Formula Weight | 126.8587 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?