missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,3-Trichlorobenzene 100 μg/mL in Isooctane, Dr. Ehrenstorfer

Product Code. 30317232
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30317232 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30317232 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREXA17722300IO
 Restricted Item
Estimated Shipment: 04-08-2026
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Quantity 1 mL
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Compliance ISO 17034
Solvent or Matrix Isooctane
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.