missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, TRC

Product Code. 30179928
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
50 g
Unit Size:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30179928 50 g 50g
30180246 10 g 10g
30179735 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30179928 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29128550G
 Restricted Item
Estimated Shipment: 30-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 95-94-3
Molecular Formula C6 H2 Cl4
Molecular Weight (g/mol) 215.89
Synonym Benzene, 1,2,4,5-tetrachloro-, 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene, NSC 27003, s-Tetrachlorobenzene
IUPAC Name 1,2,4,5-tetrachlorobenzene
SMILES Clc1cc(Cl)c(Cl)cc1Cl

Especificaciones

Quantity 50 g
InChI Formula InChI=1S/C6H2Cl4/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9/h1-2H
Formula Weight 213.8911
Chemical Name or Material 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.