missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Quantity | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H16/c1(5-11-17-13-7-3-8-14-17)2-6-12-18-15-9-4-10-16-18/h1-16H |
| Chemical Name or Material | 1,6-Diphenyl-1,3,5-hexatriene |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?