missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vosilasarm, MedChemExpress

Product Code. 16426456
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
50mg
5mg
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 16426456

Brand: Medchem Express HY14383

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

MedChemExpress Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.

Vosilasarm (RAD140) is a potent, orally active, nonsteroidal selective androgen receptor modulator (SARM) with a Ki of 7 nM. Vosilasarm shows good selectivity over other steroid hormone nuclear receptors.

Spécification

Chemical Name or Material Vosilasarm
Physical Form Solid
CAS 1182367-47-0
Color White
Quantity 100 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C20H16ClN5O2
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Synonym RAD140
Solubility Information DMSO : ≥ 100 mg/mL (253.92 mM)
SMILES ClC1=C(C)C(N[C@]([H])([C@@]([H])(O)C)C2=NN=C(O2)C3=CC=C(C#N)C=C3)=CC=C1C#N
Molecular Weight (g/mol) 393.83
Formula Weight 393.83
Percent Purity 99.45%
Grade Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis