missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD300A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Proteintech CL488-67242-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
CoraLite™ Plus 488-conjugated CD300A Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech shows reactivity in Human samples.Spezifikation
| CD300A | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| CMRF-35-H9; CMRF-35H; CMRF35H; CMRF35H9; IGSF12; IRC1; IRC2; IRp60 | |
| Recombinant Protein | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 50-60 kDa | |
| Liquid | |
| IgG1 |
| Not Available | |
| 2F9C5 | |
| CoraLite Plus 488 | |
| Mouse | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 11314 | |
| Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
| Conjugated Antibody | |
| 25 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur