Learn More
Invitrogen™ 15-PGDH Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (025)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA560317
 View more versions of this product
Product Code. 30535762
  • 109.00 € / 20µL
Description
15-PGDH Recombinant Monoclonal Antibody for ELISA
Prostaglandin inactivation. Contributes to the regulation of events that are under the control of prostaglandin levels. Catalyzes the NAD-dependent dehydrogenation of lipoxin A4 to form 15-oxo-lipoxin A4. Inhibits in vivo proliferation of colon cancer cells.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15-PGDH
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative
P15428
HPGD
Recombinant Human HPGD/15-PGDH protein (Met1-Gln266).
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
ELISA
025
Unconjugated
HPGD
15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD(+)]; 15-PGDH; AV026552; HPGD; hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15 (NAD); hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD); NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; NAD-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase; PGDH; PGDH1; PHOAR1; Prostaglandin dehydrogenase 1; SDR36C1; Short chain dehydrogenase/reductase family 36C member 1; short chain dehydrogenase/reductase family 36C, member 1
Rabbit
Protein A
RUO
3248
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt