missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™

Product Code. 10707875
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
Code produit. Quantity unitSize
10707875 10 g 10g
10304622 1 g 1g
10609515 5 g 5g
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10707875

Marque: Thermo Scientific Maybridge CC27701EA

Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 17635-26-6
Molecular Formula C11H9N2O2
Molecular Weight (g/mol) 201.21
MDL Number MFCD02575516
InChI Key RCACNAWRFYUKLC-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2,3-dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid, 2,3-dimethyl-6-quinoxalinecarboxylic acid, 6-quinoxalinecarboxylicacid, 2,3-dimethyl, 6-quinoxalinecarboxylic acid, 2,3-dimethyl
PubChem CID 236268
SMILES CC1=C(C)N=C2C=C(C=CC2=N1)C([O-])=O

Spécification

CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Assay Percent Range 97%
Packaging Amber glass bottle
Quantity 10 g
IUPAC Name 2,3-dimethylquinoxaline-6-carboxylic acid
Formula Weight 202.21
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2, 3-Dimethyl-quinoxaline-6-carboxylic acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.