missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Diphenylphosphino-1-naphthoic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals

Product Code. 11416096
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
11416096 1 g 1g
11426096 5 g 5g
11436096 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11416096 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B22361.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 178176-80-2
Molecular Formula C23H17O2P
Molecular Weight (g/mol) 356.36
MDL Number MFCD02683090
InChI Key WJCBDBBZIGUHOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-diphenylphosphino-1-naphthoic acid, 2-diphenylphosphanyl naphthalene-1-carboxylic acid, acmc-20anx1, 2-diphenylphosphino-1-naphthalenecarboxylic acid, 2-diphenylphosphino-naphthalen-1-carboxylic acid, 1-naphthalenecarboxylicacid, 2-diphenylphosphino
PubChem CID 10861198
IUPAC Name 2-diphenylphosphanylnaphthalene-1-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=CC2=CC=CC=C12)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spezifikation

Melting Point 190°C to 192°C
Quantity 1 g
Formula Weight 356.36
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 2-Diphenylphosphino-1-naphthoic acid

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.