missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Imidazolidinon 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Chemical Name or Material | 2-Imidazolidinon |
| CAS | 120-93-4 |
| Analyte or Component Names | 2-Imidazolidinon |
| Shipping Condition | +20°C |
| Molecular Formula | C3 H6 N2 O |
| Concentration | 100 μg/mL |
| Certifications/Compliance | ISO 17034 |
| InChI Formula | InChI=1S/C3H6N2O/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6) |
| SMILES | O=C1NCCN1 |
| IUPAC Name | imidazolidin-2-one |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?