missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methyl-5-nitrobenzoic acid, 99+%, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpezifikation
Spezifikation
| CAS Min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Melting Point | 176°C to 180°C |
| Color | Yellow to Beige |
| Infrared Spectrum | Authentic |
| Assay Percent Range | 99+% |
| Packaging | Glass bottle |
| Linear Formula | CH3C6H3(NO2)CO2H |
| Quantity | 1 g |
| Beilstein | 09, 471 |
| Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?