missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid, 98%

Product Code. 15458336
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Unit Size:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
15458336 250 mg 250mg
15448336 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15458336 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H63491.MD
 Restricted Item
Estimated Shipment: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 130309-37-4 | C24H25NO4 | 391.467 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 130309-37-4
Molecular Formula C24H25NO4
Molecular Weight (g/mol) 391.467
MDL Number MFCD00191201
InChI Key JBZXLQHJZHITMW-RXYZOABWSA-N
Synonym fmoc-oic-oh, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, fmoc-2s,3as,7as-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-octahydroindole-2-carboxylic acid, fmoc-l-octahydroindole-2-carboxylic acid, ambotzfaa1729, 2s pound not3as pound not7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-octahydro-1h-indole-2-carboxylic acid, 2s,3as,7as-1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
PubChem CID 2756165
IUPAC Name (2S,3aS,7aS)-1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)-2,3,3a,4,5,6,7,7a-octahydroindole-2-carboxylic acid
SMILES C1CCC2C(C1)CC(N2C(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)C(=O)O

Spezifikation

Color White
Quantity 250 mg
Formula Weight 391.46
Percent Purity 98%
Physical Form Powder
Chemical Name or Material (2S,3aS,7aS)-1-Fmoc-octahydroindole-2-carboxylic acid

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.