missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(3,4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride, 90%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS Min % | 90.0 |
| Assay Percent Range | 90% |
| Packaging | Amber glass bottle |
| Quantity | 250 mg |
| Formula Weight | 259.54 |
| Percent Purity | 90% |
| Chemical Name or Material | (3, 4-Dichlorophenyl)methanesulfonyl chloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?