missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-Amino-2-naphthol, 97%

Product Code. 11460418
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
11460418 25 g 25g
11440418 1 g 1g
11450418 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11460418 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24570.14
 Restricted Item
Estimated Shipment: 02-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Request Bulk or Custom Format

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 5417-63-0 | C10H9NO | 159.188 g/mol

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 5417-63-0
Molecular Formula C10H9NO
Molecular Weight (g/mol) 159.188
MDL Number MFCD00004113
InChI Key ZHVPTERSBUMMHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-amino-2-naphthol, 2-naphthalenol, 3-amino, 2-amino-3-naphthol, 3-amino-2-hydroxynaphthalene, 2-naphthol, 3-amino, 2-amino-3-hydroxynaphthalene, unii-29bke27d17, 3-amino-naphthalen-2-ol, acmc-209ldx, 3-amino-2-naphthalenol
PubChem CID 79449
IUPAC Name 3-aminonaphthalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C=C(C(=CC2=C1)N)O

Spécification

Melting Point 232°C to 238°C
Odor Odorless
Quantity 25 g
Formula Weight 159.19
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material 3-Amino-2-naphthol

RUO – Research Use Only

Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.