missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3-Phenylacrylaldehyde oxime, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantity:
1 g
10 g
25 g
Unit Size:
10g
1g
25g
Specifications
Spezifikation
| Assay Percent Range | 97% |
| Quantity | 25 g |
| Formula Weight | 147.18 |
| Chemical Name or Material | 3-Phenylacrylaldehyde oxime |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur