missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cucurbitacin B, TRC

Product Code. 30351930
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
100 mg
Unit Size:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30351930 5 mg 5mg
30367771 1 mg -
30358952 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30351930 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC8335505MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6199-67-3
Molecular Formula C32 H46 O8
Molecular Weight (g/mol) 558.7
Synonym 19-Norlanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, 25-(acetyloxy)-2,16,20-trihydroxy-9-methyl-, (2β,9β,10α,16α,23E)-, 19-Nor-9β,10α-lanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, 2β,16α,20,25-tetrahydroxy-9-methyl-, 25-acetate (7CI,8CI), (+)-Cucurbitacin B, (2β,9β,10α,16α,23E)-25-(Acetyloxy)-2,16,20-trihydroxy-9-methyl-19-norlanosta-5,23-diene-3,11,22-trione, Amarine, Cucurbitacin B, Cucurbitacine B, NSC 144154, NSC 49451
IUPAC Name [(E,6R)-6-[(2S,8S,9R,10R,13R,14S,16R,17R)-2,16-dihydroxy-4,4,9,13,14-pentamethyl-3,11-dioxo-2,7,8,10,12,15,16,17-octahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17-yl]-6-hydroxy-2-methyl-5-oxohept-3-en-2-yl] acetate
SMILES CC(=O)OC(C)(C)\C=C\C(=O)[C@](C)(O)[C@H]1[C@H](O)C[C@@]2(C)[C@@H]3CC=C4[C@@H](C[C@H](O)C(=O)C4(C)C)[C@]3(C)C(=O)C[C@]12C

Spezifikation

Quantity 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C32H46O8/c1-17(33)40-27(2,3)13-12-23(36)32(9,39)25-21(35)15-29(6)22-11-10-18-19(14-20(34)26(38)28(18,4)5)31(22,8)24(37)16-30(25,29)7/h10,12-13,19-22,25,34-35,39H,11,14-16H2,1-9H3/b13-12+/t19-,20+,21-,22+,25+,29+,30-,31+,32+/m1/s1
Formula Weight 558.3193
Chemical Name or Material Cucurbitacin B
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.