missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3-(1-Naphthyl)propionic Acid, TRC

Product Code. 30466069
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mg
50 mg
250 mg
Unit Size:
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30466069 25 mg 25mg
30484003 50 mg -
30474349 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30466069 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN37316325MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 3243-42-3
Molecular Formula C13H12O2
Molecular Weight (g/mol) 200.23
IUPAC Name 3-naphthalen-1-ylpropanoic acid
SMILES OC(=O)CCc1cccc2ccccc12

Spécification

Quantity 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C13H12O2/c14-13(15)9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2,(H,14,15)
Formula Weight 200.0837
Chemical Name or Material 3-(1-Naphthyl)propionic Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.